Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10225631
Methyl sulfoxide, 99.7+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10225631
1 L, Flacone in vetro AcroSeal™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Flacone in vetro AcroSeal™
Codice prodotto. 10225631
Marca: Thermo Scientific Acros 348440010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Brown to White
Informazioni di decomposizione >190°C
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 189.0°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Intervallo percentuale saggio 99.7+%
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1277
Acqua 0.005% Max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Indice di Merck 15, 3285
Peso formulazione 78.13
Percent Purity ≥99.7%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2526141 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numero di lotto2526140 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numero di lotto2524088 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numero di lotto2524087 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2025 Catalog Number348440025,348441000,348440010,348445000
Numero di lotto2413109 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number348440025,348440010,348441000,348445000
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide
Titolo del prodotto
Methyl sulfoxide, 99.7+%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >