Learn More
Methyl sulfoxide, 99.8+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
32.06€ - 833.15€
Identificatori chimici
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6OS |
Molecular Weight (g/mol) | 78.13 |
Numero MDL | MFCD00002089 |
InChI Key | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
IUPAC Name | methylsulfinylmethane |
SMILES | CS(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10043530
|
Thermo Scientific Acros
295522500 |
250 mL | Glass Bottle |
32.06€
250mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10562841
|
Thermo Scientific Acros
295520010 |
1 L | Glass Bottle |
79.29€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10774923
|
Thermo Scientific Acros
295520025 |
2.5 L | Glass Bottle |
161.81€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10022923
|
Thermo Scientific Acros
295520250 |
25 L | Metal Drum |
833.15€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
methylsulfinylmethane |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Specifica
Methyl sulfoxide | |
67-68-5 | |
1.1000g/mL | |
87°C | |
1.4770 to 1.4800 | |
0.003% max. | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
01, IV, 1277 | |
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
methylsulfinylmethane | |
679 | |
78.13 | |
Extra Pure |
18.4°C | |
0.04mg KOH/g max. | |
189.0°C | |
Liquid at 20°C | |
99.8+% | |
1.1 | |
(CH3)2SO | |
1.987 mPa.s (25°C) | |
0.1% max. | |
15, 3285 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
≥99.8% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl sulfoxide