Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 1% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom% D, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10274841
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 1% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10274841
7.5 mL
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10274841
Marca: Thermo Scientific Acros 351440075
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.9 atom% D
Densità 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99.85% min.
Punto d'infiammabilità 88°C
Gravità specifica 1.19
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Quantità 7.5 mL
CAS 2206-27-1
Punto di fusione 20.2°C
Punti di ebollizione 190.0°C
Formula molecolare C2H6OS
Formula lineare (CD3)2SO
Numero MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
Molecular Weight (g/mol) 84.17
PubChem CID 75151
Peso formulazione 84.18
Grado NMR
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0460779 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/03/2024 Catalog Number351440075
Numero di lottoA0450317 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number351440075
Numero di lottoA0401867 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number351440075
Numero di lottoA0400290 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number351440075
Numero di lottoA0401123 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number351440075
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide-d6
Titolo del prodotto
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, with 1% TMS, in 0.75 ml ampoules, 99.9 atom% D, Thermo Scientific Chemicals >