Learn More
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.9% atom D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10591801
50 mL, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Septum Bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2206-27-1
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 84.17
Numero MDL MFCD00002090
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
PubChem CID 75151
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide-d6
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.9 atom % D
Densità 1.1900g/mL
Deuterio (D) 99.85% min.
Punto d'infiammabilità 88°C
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1.19
Viscosità 2.4 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (K.F.)
Quantità 50 mL
Punto di fusione 20.2°C
Punti di ebollizione 190.0°C
Formula lineare (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
IUPAC Name trideuterio(trideuteriomethylsulfinyl)methane
Peso formulazione 84.18
Grado NMR
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide-d6
Titolo del prodotto
Methyl sulfoxide-d6, for NMR, 99.9% atom D, Thermo Scientific Chemicals >