Learn More
Methyl Violet, Pure, C.I.42555, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 215°C |
Peso formulazione | 407.99g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | Green |
pH | 2.5 to 3.5 |
Quantità | 10 g |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Methyl violet
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Titolo del prodotto
Methyl Violet, Pure, C.I.42555, Indicator Grade, Fisher Chemical™ >