Learn More
Methylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10061504
Methylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10061504
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10061504
Marca: Thermo Scientific Acros 344670050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13061-96-6
Formula molecolare CH5BO2
Molecular Weight (g/mol) 59.86
Numero MDL MFCD00002105
InChI Key KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methaneboronic acid, methyl boronic acid, dihydroxymethylborane, boronic acid, methyl, unii-8z1me41sch, methane boronic acid, 8z1me41sch, methylboronicacid, methyboronic acid, methyl-boronic acid
PubChem CID 139377
IUPAC Name methylboronic acid
SMILES CB(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methylboronic acid
Punto di fusione 88.0°C to 90.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3B(OH)2
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 59.86
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0450081 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/02/2023 Catalog Number344670010,344670050
Numero di lottoA0393189 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number344670010,344670050
Numero di lottoA0404997 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number344670010,344670050
Numero di lottoA0436878 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/12/2021 Catalog Number344670010,344670050
Numero di lottoA0429307 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/04/2021 Catalog Number344670010,344670050
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Methylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals >