Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, 1% w/v aq. soln.
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 042771.AE
31.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11305597
  • 31.16€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Methylene Blue, 1% w/v aqueous solution is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It is also used in the sulfide analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Methylene Blue
1% w/v aqueous solution
MFCD00012111
319.86
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Liquid
122965-43-9, 7732-18-5
C16H18ClN3S
Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone.
3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride hydrate: 1.0%; Water: 99%
100 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ06K500 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog Number042771.AP,042771.AE
Numero di lottoZ06K501 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/02/2025 Catalog Number042771.AP,042771.AE
Numero di lottoX30K500 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/11/2024 Catalog Number042771.AP,042771.AE
Numero di lottoX30K501 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2024 Catalog Number042771.AP,042771.AE
Numero di lottoW26K512 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number042771.AP,042771.AE
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Methylene Blue, 1% w/v aq. soln. > 100mL