Learn More
MedChemExpress Methylene Blue
MedChemExpress Methylene blue (Basic Blue 9) is a guanylyl cyclase (sGC), monoamine oxidase A (MAO-A) and NO synthase (NOS) inhibitor.
Marca:  MedChemExpress HY-14536
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16416486
  • 66.15€ / 100mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Methylene blue is a vasopressor and is often used as a dye in several medical procedures. Methylene blue through the nitric oxide syntase/guanylate cyclase signalling pathway to reduce prepulse inhibition. Methylene blue is a REDOX cycling compound and able to cross the blood-brain barrier. Methylene blue is a Tau aggregation inhibitor. Methylene blue reduces cerebral edema, attenuated microglial activation and reduced neuroinflammation.
Specifica
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Room temperature
319.85 g/mol
Basic Blue 9 ∣ CI-52015 ∣ Methylthioninium chloride
100 mg
H2O : 100 mg/mL (312.65 mM; Need ultrasonic)
61-73-4
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.