Learn More
MedChemExpress Methylene Blue
MedChemExpress Methylene blue (Basic Blue 9) is a guanylyl cyclase (sGC), monoamine oxidase A (MAO-A) and NO synthase (NOS) inhibitor.
66.15€ - 125.55€
Specifica
Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | H2O : 100 mg/mL (312.65 mM; Need ultrasonic) |
Peso molecolare | 319.85 g/mol |
CAS | 61-73-4 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16471726
|
MedChemExpress
HY-14536 |
500 mg |
125.55€
500mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16416486
|
MedChemExpress
HY-14536 |
100 mg |
66.15€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Methylene blue is a vasopressor and is often used as a dye in several medical procedures. Methylene blue through the nitric oxide syntase/guanylate cyclase signalling pathway to reduce prepulse inhibition. Methylene blue is a REDOX cycling compound and able to cross the blood-brain barrier. Methylene blue is a Tau aggregation inhibitor. Methylene blue reduces cerebral edema, attenuated microglial activation and reduced neuroinflammation.
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) | |
H2O : 100 mg/mL (312.65 mM; Need ultrasonic) | |
61-73-4 |
Room temperature | |
319.85 g/mol | |
Basic Blue 9 ∣ CI-52015 ∣ Methylthioninium chloride |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.