Specifica
Materiale o nome chimico | Methylurea |
Punto di fusione | 96°C to 101°C |
pH | 6.7 |
Odore | Odorless |
Quantità | 250 g |
Beilstein | 878189 |
Peso formulazione | 74.08 |
Percent Purity | 98% |
Titolo del prodotto
Methylurea, 98%, Thermo Scientific Chemicals >