Learn More
Metro™ qwikTRAK™ Stationary Intermediate Unit Kits
High-density, easy access storage
478.00€ - 805.00€
Specifica
Altezza (sistema imperiale) | 74 in. |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 1880 mm |
Include | 74 in. High stationary posts and connecting hardware |
Product Type | Stationary Intermediate Unit Kit |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15906871
|
Metro™
BTAC |
Metro Super Erecta, Super Adjustable Shelving System | Steel | 22.6 lb. |
478.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15916871
|
Metro™
BTAK3 |
Metro Super Erecta, Super Erecta Pro, Super Adjustable Shelving System | Steel | 22.6 lb. |
585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15936871
|
Metro™
BTAX3 |
Metro MetroMax i and Q Shelving System | Polymer | 15.7 lb. |
723.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15926871
|
Metro™
BTAS |
Metro Super Erecta, Super Adjustable Shelving System | Stainless Steel | 22.6 lb. |
805.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
QwikTRAK storage systems are designed with a track anchored to the floor which allows easy access to all shelves in an efficient storage space.
- Stationary intermediate unit helps organize storage systems
- 1880mm (74 in.) high posts
For storage with Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™, or MetroMax i™ shelf storage systems
Order Info
Shelves sold separately
Specifica
74 in. | |
1880 mm | |
74 in. High stationary posts and connecting hardware | |
Stationary Intermediate Unit Kit |