Learn More
Metro™ Stainless Laboratory Worktable Accessory, Wire Shelf
Expand your workspace in your lab. Metro Stainless Laboratory Worktable shelves come in a choice of stainless steel or epoxy-coated.
144.00€ - 168.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ MetroMax i™ and other Stainless Steel worktables |
---|---|
Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 150 lb. |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 68 kg |
Tipo di montaggio | 3-Sided Frame |
Product Type | Wire Shelf |
Codice del prodotto | Marca | Finitura | Lunghezza (sistema imperiale) | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Finitura | Lunghezza (sistema imperiale) | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15927041
|
Metro™
LT48WE |
Epoxy coated | 40.3 in. | 10 lb. |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15927031
|
Metro™
LT36WE |
Epoxy coated | 28.3 in. | 7.5 lb. |
144.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Shelves mount on three-sided frames with use of clips
- Load rated for a maximum of 150 lbs.
- Also compatible with MetroMax i Lab Worktables
Specifica
Metro™ MetroMax i™ and other Stainless Steel worktables | |
68 kg | |
Wire Shelf |
150 lb. | |
3-Sided Frame |
Titolo del prodotto
Metro™ Stainless Laboratory Worktable Accessory, Wire Shelf