Learn More
Metro™ Starsys™ Preconfigured Tall Mobile Storage Unit, General Supply Cabinet, Triple-Wide
Preconfigured mobile storage units
11705.00€ - 13550.00€
Specifica
Tipo di armadietto Triple-wide tall
Profondità (sistema imperiale) 27.9 in.
Profondità (sistema metrico) 70.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 78.3 in.
Altezza (sistema metrico) 198.8 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di ripiani Prezzo Quantità e disponibilità  
15967271
Vedere i documenti
Metro™
SXRTGS3
12
11705.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15957271
Vedere i documenti
Metro™
SXRTGS2
10
13550.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Triple-wide tall
70.8 cm
198.8 cm
65.7 in.
166.8 cm
Yes
Light Taupe
27.9 in.
78.3 in.
Polymer
65.7 in.
166.8cm
Storage Unit
Polymer
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Metro™ Starsys™ Preconfigured Tall Mobile Storage Unit, General Supply Cabinet, Triple-Wide