Learn More
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Posts
For use with Metro Super Erecta, Super Adjustable Super Erecta and Super Erecta Pro wire shelving systems
19.20€ - 114.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro Super Erecta Wire Shelving System |
---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Stile | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema imperiale) | Stile | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15926741
|
Metro™
63PK3 |
62.6 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
38.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15926561
|
Metro™
13PK3 |
14.5 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
24.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15946561
|
Metro™
13UP |
13.75 in. | Mobile | Chrome |
21.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15966561
|
Metro™
13UPS |
13.75 in. | Mobile | Stainless Steel |
46.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15996701
|
Metro™
54P |
54.6 in. | Stationary | Chrome |
31.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15966691
|
Metro™
33UP |
33.75 in. | Mobile | Chrome |
28.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15916741
|
Metro™
63P |
62.6 in. | Stationary | Chrome |
33.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15956751
|
Metro™
7UP |
6.75 in. | Mobile | Chrome |
19.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15976751
|
Metro™
7UPS |
6.75 in. | Mobile | Stainless Steel |
33.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15986751
|
Metro™
86P |
86.63 in. | Stationary | Chrome | N/A | N/A | N/A | |||||
15996751
|
Metro™
86PK3 |
86.63 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
49.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15916761
|
Metro™
86UP |
86.63 in. | Mobile | Chrome |
46.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15946761
|
Metro™
96P |
96.5 in. | Stationary | Chrome |
52.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15936561
|
Metro™
13PS |
14.5 in. | Stationary | Stainless Steel |
46.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15916711
|
Metro™
54PS |
54.6 in. | Stationary | Stainless Steel |
77.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15906681
|
Metro™
27PS |
27.5 in. | Stationary | Stainless Steel |
62.10€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15956691
|
Metro™
33PS |
34.5 in. | Stationary | Stainless Steel |
70.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15936741
|
Metro™
63PS |
62.6 in. | Stationary | Stainless Steel |
87.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15916751
|
Metro™
74PS |
74.6 in. | Stationary | Stainless Steel |
96.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15926711
|
Metro™
54UP |
53.81 in. | Mobile | Chrome |
31.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15946741
|
Metro™
63UP |
61.81 in. | Mobile | Chrome |
33.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15916681
|
Metro™
27UP |
27.75 in. | Mobile | Chrome |
26.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15926751
|
Metro™
74UPK3/NEW |
73.8 in. | Mobile | Stainless Steel (304) |
42.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15946691
|
Metro™
33PK3 |
34.5 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
31.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15936761
|
Metro™
86UPS |
96.2 in. | Mobile | Stainless Steel |
114.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15916561
|
Metro™
13P |
14.5 in. | Stationary | Chrome |
21.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15906751
|
Metro™
74PK3 |
74.6 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
42.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15906761
|
Metro™
86PS |
86.63 in. | Stationary | Stainless Steel |
114.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15934851
|
Metro™
74UP |
73.8 in. | Mobile | Chrome |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15936711
|
Metro™
54UPS |
53.81 in. | Mobile | Stainless Steel |
77.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15986691
|
Metro™
33UPS |
33.75 in. | Mobile | Stainless Steel |
70.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15966741
|
Metro™
63UPS |
61.81 in. | Mobile | Stainless Steel |
87.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15976691
|
Metro™
33UPK3 |
33.75 in. | Mobile | Stainless Steel (304) |
31.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15936751
|
Metro™
74UPS |
73.8 in. | Mobile | Stainless Steel |
96.90€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
15926761
|
Metro™
86UPK3 |
86 in. | Mobile | Stainless Steel (304) |
51.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15956741
|
Metro™
63UPK3 |
62 in. | Mobile | Stainless Steel (304) |
38.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15906711
|
Metro™
54PK3 |
54.5 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
33.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15996671
|
Metro™
27PK3 |
28.375 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
29.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15946751
|
Metro™
7PK3 |
7.375 in. | Stationary | Stainless Steel (304) |
21.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15926681
|
Metro™
27UPK3 |
28.375 in. | Mobile | Stainless Steel (304) |
29.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stationary posts are fitted with adjustable leveling bolts to compensate for uneven surfaces.
- Posts are available in chrome, type 304 stainless steel, and metroseal 3.
- Metroseal 3 includes Microban™ antimicrobial product protection and has a 12 year warranty against rust and corrosion.
- Mobile posts come without leveling bolt assembly for use with stem casters.
- Grooved at 1 in. (2.5 cm) intervals.
- Posts are double-grooved every 8 in. (20.3 cm) for easy identification.
Order Info
Height includes leveling bolt and cap. Shelves and posts sold separately.
Specifica
Metro Super Erecta Wire Shelving System |
Titolo del prodotto
Metro™ Super Erecta™ SiteSelect™ Posts