Learn More
Mettler Toledo™ Elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy
Eccellente rapporto prezzo/prestazioni. Gli elettrodi pH e pH/ATC combinati serie Economy Mettler Toledo sono un'alternativa economicamente conveniente per soddisfare esigenze minori.
Marca: Mettler Toledo™ 51340332
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- pH: 0 to 14
- Temperature Range: 0° to 80°C (excl. LE427, 0° to 50°C)
- Maintenance-free gel electrolyte (LE407, LE427, LE438)
- Refillable electrolyte (LE409, LE420)
Specifica
BNC | |
Vetro | |
0° - 80 °C | |
3 mol/l KCl | |
Misuratore di pH | |
LE420 Economy | |
0 - 100 °C | |
47 in. | |
1.2 m | |
12 mm |
Manicotto in teflon/vetro | |
0 - 14 | |
Elettrodo pH combinato | |
Adatto per emulsioni, tamponi e soluzioni a bassa concentrazione di idrogeno | |
ARGENTHAL | |
0°F to 176°F | |
4.7 in. | |
120 mm | |
0.47 in. |