Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51302256
378.70 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.14000kg
Descrizione
Sonde di conducibilità- Inlab™ con diametro 120 L x 12 mm
- Con connessioni Mini-DIN e cavi da 3 piedi (1 m)
Specifica
Da 0° a 100 °C | |
General conductivity measurements | |
Misuratore SevenEasy, SevenMulti, FiveEasy e FiveGo | |
Mini-Din | |
0.47 in. | |
4.72 in. | |
120 mm | |
Vetro/platino | |
Conducibilità a quattro celle |
0.56 cm-1 | |
4 platinum poles | |
Integrated Temperature Sensor | |
Cond probe InLab 710 | |
12 mm | |
39.3 in. | |
1 m | |
Da 0.01 a 500 μS/cm | |
InLab™ 710 |