Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Benchtop Probes
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
447.00€ - 790.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | General conductivity measurements |
---|---|
Tipi di sensore | Integrated Temperature Sensor |
Tipi di connettore | Mini-Din, ISM |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Costante di cella | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Costante di cella | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11917791
|
METTLER TOLEDO™
51344022 |
InLab™ 731-2m | 0.57 cm-1 | Da 0.01 a 1000 mS/cm |
593.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10421435
|
METTLER TOLEDO™
51344024 |
InLab™ 741 | 0.1 cm-1 | Da 0.001 a 500 μS/cm-1 |
735.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11334213
|
METTLER TOLEDO™
51344030 |
InLab™ 751-4mm | 1 cm-1 | Da 10 a 100 μS/cm |
685.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11344213
|
METTLER TOLEDO™
51344031 |
InLab 752-6 mm | 1.0 cm-1 nominal cell constant | Da 10 a 112 mS/cm |
645.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10723281
|
METTLER TOLEDO™
51302256 |
InLab™ 710 | 0.56 cm-1 | Da 0.01 a 500 μS/cm |
454.08€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10508062
|
METTLER TOLEDO™
51302255 |
InLab™ 720 | 0.06 cm-1 nominal cell constant | Da 0.1 a 500 μS/cm |
447.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10625905
|
METTLER TOLEDO™
51344020 |
InLab™ 731 | 0.57 cm-1 nominal cell constant | Da 0.01 a 1000 mS/cm |
540.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11334223
|
METTLER TOLEDO™
30014092 |
InLab™ 731-ISM | 0.53 cm-1 | Da 0.01 a 1000 mS/cm |
585.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11344223
|
METTLER TOLEDO™
30014093 |
InLab™ 731-2m-ISM | 0.53 cm-1 | Da 0.01 a 1000 μS/cm |
600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11354223
|
METTLER TOLEDO™
30014094 |
InLab™ 741-ISM | 0.105 cm-1 certified cell constant | Da 0.001 a 500 μS/cm |
790.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Mettler Toledo offre un'ampia gamma di celle di conducibilità per soddisfare qualsiasi applicazione di laboratorio. Le celle sono pronte per l'uso e sono provviste di cavo e connettore.
- Per tutti i range di conducibilità
- Asta in resina epossidica o vetro
- Sonda termica (NTC 30 kω)
- Il certificato incluso specifica la costante di cella nominale ed effettiva
Specifica
General conductivity measurements | |
Integrated Temperature Sensor | |
Mini-Din, ISM |