Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Portable Probes
A selection of conductivity probes suitable for all applications.
610.00€ - 846.00€
Specifica
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | Da 0 a 100 °C |
---|---|
Tipi di connettore | Mini-Din (IP67) |
Diametro (sistema imperiale) corpo | 0.47 in. |
Diametro (sistema metrico) corpo | 12 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Costante di cella | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Costante di cella | Intervalli di misurazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10778975
|
METTLER TOLEDO™
51344110 |
InLab™ 738-ISM | 0.57 cm-1 | Da 0.01 a 1000 mS/cm |
682.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10248114
|
METTLER TOLEDO™
51344116 |
InLab™ 742-ISM | 0.1 cm-1 | Da 0.001 a 500 μS/cm |
846.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10504935
|
METTLER TOLEDO™
51344114 |
InLab™ 738-10m-ISM | 0.57 cm-1 | Da 0.01 a 1000 μS/cm |
769.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10258114
|
METTLER TOLEDO™
51344120 |
InLab™ 738 | 0.57 cm-1 | Da 0.01 a 1000 mS/cm |
610.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10617635
|
METTLER TOLEDO™
51344126 |
InLab™ 742 | 0.1 cm-1 | Da 0.001 a 500 μS/cm-1 |
790.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Celle di conducibilità ad alte prestazioni con cavo fisso (LTW)
- Impermeabili per IP67, ideali per misurazioni sul campo
- Manutenzione semplice
Specifica
Da 0 a 100 °C | |
0.47 in. | |
120 mm | |
NTC 30 kiloOhm |
Mini-Din (IP67) | |
12 mm | |
Conducibilità |
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ InLab™ Conductivity Portable Probes