Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Dissolved Oxygen Probes
A selection of dissolved oxygen probes suitable for all applications.
1010.00€ - 1580.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 5 ft.
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1.80 m
Tipo di sonda DO Sensor
Da utilizzare con (applicazione) Routine pH measurement
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Collegamenti Intervallo di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Tipo Collegamenti Intervallo di misurazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11997801
Vedere i documenti
METTLER TOLEDO™
51344621
InLab™ OptiOx-ISM Optical; Integrated temperature probe (NTC 30 kΩ); Intelligent Sensor Management (ISM) Technology Mini-LTW (IP67) 0 to 500%, 0 to 50 mg/L
1580.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 21-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11305820
Vedere i documenti
METTLER TOLEDO™
51340291
InLab™ 605 Polarographic; Integrated temperature probe (NTC 22 kΩ) BNC/RCA (Cinch) IP67 0 to 200%, 0 to 20 mg/L
1010.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La tecnologia ottica non consuma ossigeno - L'agitazione non è necessaria
  • Immediatamente pronto all'uso - La polarizzazione non è necessaria
  • Estrema maneggevolezza ed esente da manutenzione - nessuna membrana o soluzione
  • Adatto all'uso in ambienti complessi e sul campo
  • Adatto a una vasta gamma di applicazioni acquose
  • Rilevamento: ottico
  • Range di misurazione: da 0 a 500 %, 0 a 50 mg/l
  • Range di temperature: 0°fino a 50°C
  • Collegamento: mini LTW
  • Lunghezza asta: 65 mm
Specifica
Specifica
5 ft.
1.80 m
DO Sensor
Routine pH measurement
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ InLab™ Dissolved Oxygen Probes