Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viscous pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor featuring the SteadyForce™ reference system, which is pressurized to prevent the junction from clogging.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51343151
626.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11977841
  • 713.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
InLab Viscous
  • Offre un sistema di riferimento SteadyForce™
  • Con membrana in vetro HA
  • Stelo in vetro da 40 mm
  • Diametro stelo: 6 mm
  • Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C™™
InLab Viscous Pro
  • Offre un sistema di riferimento SteadyForce
  • Con sonda termica integrata
  • Stelo in vetro da 40 mm
  • Diametro stelo: 6 mm
  • Elettrolita di riferimento: FRISCOLYT-C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
pH Electrode InLab Viscous Pro-ISM
Ceramica
0 to 14
Elettrodo combinato per pH InLab Viscous Pro con sonda per temperatura NTC 30 kω
Ideato per campioni altamente viscosi o collosi
SteadyForce
InLab™ Viscous Pro-ISM
3 mol/L KCl
°°
40 mm
12 mm
Multi-Pin
Vetro
Da 0° a 130 °C
FRISCOLYT-C
Multi-Pin to BNC/RCA (30281896)
Vetro HA
Sonda di temperatura integrata NTC 30 kω
Da 32° a 266 °F
1.57 in.
0.5 in.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ InLab™ Viscous pH Electrodes > InLab Viscous Pro ISM; NTC 30 kω temperature probe