Learn More
Mettler Toledo™ Water Density Standard For Densito™ 30PX
Accessory for use with Mettler Toledo 30PX Density/Gravity Meters.
Marca: Mettler Toledo™ 51325005
85.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For Karl Fischer Titrator
- Certified at 20°C only
- Vol.: 3mL
Specifica
0°C to 40°C | |
Density standards (6mL), set of 10 | |
0 to 2g/3 | |
3 mL | |
Densito 30PX Portable Specific Gravity/Density Meter |
±0.001g/3, ±0.5°C | |
FrenchGerman | |
0.1°C | |
Water Density Standard |
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Water Density Standard For Densito™ 30PX > Densito 30PX Density Standard