Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.025 μm
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marca:  Merck VSWP01300
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.07380kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 10288040
  • 309.00€ / 1g
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
0.03 μm
0.15 mL/min x cm2
Filter Membranes
13 mm
Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato)
Non-sterile
105 μm
Hydrophilic
13 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • MCE 0.025UM WH PL 13MM 100/PK
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare polvere per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose