Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.025 μm
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
309.00€ - 810.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | MCE |
Dimensione del poro | 0.025 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Portata | 0.15 mL/min x cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10578432
|
Merck
VSWP04700 |
47 mm |
515.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10568432
|
Merck
VSWP02500 |
25 mm |
396.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10300171
|
Merck
VSWP14250 |
142 mm |
810.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10288040
|
Merck
VSWP01300 |
13 mm |
309.00€
1g |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10268090
|
Merck
VSWP09025 |
90 mm |
447.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 26-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
0.025 μm | |
0.15 mL/min x cm2 | |
Filter Membranes |
MCE | |
Non-sterile | |
105 μm | |
Hydrophilic |