Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.80 μm
Per monitoraggio dell'aria, saggi biologici, microbiologia nel settore lattiero-caseario, monitoraggio e rimozione di particelle. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori di 0.80μm, sono disponibili in diversi diametri. Realizzate in una miscela di cellulosa, bianche o nere, con superficie liscia o a griglia.
Marca: Merck AAWP02500
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9036-19-5 Peso : 0.07560kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Designed for air monitoring, bioassays, dairy microbiology, particle monitoring and particle removal. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.80μm pore size are available in a range of diameters. Composed of mixed cellulose membrane in black or white with a plain or gridded surface.
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Not Autoclavable | |
Bianco | |
Esteri misti di cellulosa (MCE) | |
0.8 μm | |
190 mL/min x cm2 | |
16 L/min/ cm2 | |
Hydrophilic | |
100Pack | |
150 μm | |
Hydrophilic | |
25 mm |
≥1.0 bar, air with water | |
Membrane Filter | |
Cellulose | |
Non-sterile | |
Per monitoraggio dell'aria, saggi biologici, microbiologia lattiero-casearia, monitoraggio e rimozione delle particelle | |
AAWP | |
Semplice | |
100/conf. | |
Filter Membranes | |
25 mm |
Sicurezza e movimentazione
- MCE .8UM WH PL 25MM 100/PK
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Octylphenol polyethoxyethanol