Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™: Dimensione del poro 0.80 μm
Per monitoraggio dell'aria, saggi biologici, microbiologia nel settore lattiero-caseario, monitoraggio e rimozione di particelle. Le membrane in esteri misti di cellulosa EMD Millipore MF-Millipore™, con pori di 0.80μm, sono disponibili in diversi diametri. Realizzate in una miscela di cellulosa, bianche o nere, con superficie liscia o a griglia.
144.00€ - 890.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | ≥1.0 bar, air with water |
Materiale | MCE |
Dimensione del poro | 0.8 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Tipo di filtro | Grado | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro filtro (sistema metrico) | Tipo di filtro | Grado | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10024670
|
Merck
AAWP01300 |
13 mm | Membrane Filter | AAWP | 100Pack |
144.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10004560
|
Merck
AABP02500 |
25 mm | Membrane Filter | AABP | 100Pack |
223.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10310131
|
Merck
AAWP02500 |
25 mm | Membrane Filter | AAWP | 100Pack |
167.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
11576395
|
Merck
AAWP037PM |
37 mm | MF matched-weight membrane pairs | AAWP | 50 Pairs |
805.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10780303
|
Merck
AAWP037P0 |
37 mm | Membrane, monitor refills | AAWP | 100Pack |
214.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10278050
|
Merck
AABP04700 |
47 mm | Membrane Filter | AABP | 100Pack |
304.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10298240
|
Merck
AAWP0470M |
47 mm | MF matched-weight membrane pairs | AAWP | 50 Pairs |
890.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10074690
|
Merck
AAWP09000 |
90 mm | Membrane Filter | AAWP | 100Pack |
540.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11586395
|
Merck
AAWP14250 |
142 mm | Membrane Filter | AAWP | 50Pack |
540.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10442321
|
Merck
AAWP04700 |
47 mm | Membrane Filter | AAWP | 100Pack |
223.00€
pezzi 100 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
10442131
|
Merck
AAWP03700 |
37 mm | Membrane Filter | AAWP | 100Pack |
215.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Designed for air monitoring, bioassays, dairy microbiology, particle monitoring and particle removal. MF-Millipore™ Mixed Cellulose Ester Membranes, 0.80μm pore size are available in a range of diameters. Composed of mixed cellulose membrane in black or white with a plain or gridded surface.
- Membrane idrofile, spesse 150 μm con superficie liscia o a griglia
- Composte da una miscela biologicamente inerte di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa
- Ampiamente utilizzate per determinare le contaminazioni particellari nei fluidi per turbine aeronautiche, particelle e contaminanti non solubili
- Membrane bianche
Ideali per monitoraggio dell'aria, saggi biologici, microbiologia nel settore lattiero-caseario, monitoraggio e rimozione delle particelle - Membrane nere
Ideali per monitoraggio dell'aria, saggi in fluorescenza e monitoraggio di particelle
Specifica
Not Autoclavable | |
MCE | |
Non-sterile | |
16 L/min/ cm2 | |
150 μm | |
Hydrophilic |
≥1.0 bar, air with water | |
0.8 μm | |
190 mL/min x cm2 | |
Plain | |
Filter Membranes |