Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes
pH electrodes designed for small sample volumes or for measuring in small containers.
Marca:  METTLER TOLEDO™ 51343165
306.10 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10661474
  • 361.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
S7 a vite
Vetro
°°
Polimero Xerolyt Extra
Misuratore di pH
A41 Glass
<
°°
3.93 in.
0.23 in.
Aperta
0 to 12
Elettrodo pH combinato
Misurazioni di pH nei recipienti a collo piccolo o stretto
ARGENTHAL
InLab™ Semi-Micro
FRISCOLYT-B
°°
100 mm
6 mm
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes > InLab Semi-Micro; pH range: 0 to 12; 0 to 100C