Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex Codice prodotto.: 16396901
Aggiungi al carrello
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Codice prodotto. 16396901 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
X-Small, 5.5/6
Click to view available options
Size:
Large, 8.5/9
Large, 9.5/10
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
Codice prodotto. 16396901
Marca: Ansell 700111
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size X-Small, 5.5/6
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.9 mil
Spessore (sistema metrico) 0.1 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Titolo del prodotto
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex >