Learn More
SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viscometer
Determine the limit viscosity number of polymers. SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viscometer includes ring marks to ensure that they can be checked by means of manual measurements.
528.00€
Specifica
Product Type | Viscometer |
---|---|
Calibrated | Yes |
Certificazione/Conformità | DIN 55 350, Part 18 and DIN 51562, Part 2 |
Include | Ring Marks |
Da utilizzare con (applicazione) | For Determination of Absolute and Relative, Kinematic Viscosity of Liquids With Newtonian Flow Behavior |
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Intervallo viscosità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Costante approssimata | Intervallo viscosità | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10090071
|
SI Analytics™
285401103 |
0.01K | 0.4 to 6 cSt | 0.4mm Diameter |
528.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10537371
|
SI Analytics™
285401128 |
0.1K | 4 to 60 cSt | 0.70mm Diameter |
528.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10159990
|
SI Analytics™
285401136 |
0.3K | 12 to 180 cSt | 0.95mm Diameter |
528.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10121721
|
SI Analytics™
285401144 |
1K | 40 to 800 cSt | 1.26mm Diameter |
528.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Suitable for transparent liquids manual and automatic measurement, foaming liquids, liquid mixture with highly volatile components, high or low temperature measurements, and minimum measurement substance or rinsing agent quantities
- The recommended minimum flow through time is 200 seconds
- Calibrated
- With constant for automatic measurements
- Filling quantity of 3 to 4mL
Specifica
Viscometer | |
DIN 55 350, Part 18 and DIN 51562, Part 2 | |
For Determination of Absolute and Relative, Kinematic Viscosity of Liquids With Newtonian Flow Behavior |
Yes | |
Ring Marks | |
3 to 4 mL |
Titolo del prodotto
SI Analytics™ Micro Ubbelohde Viscometer