Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette da microcentrifuga
Può contenere provette per microcentrifuga da 0.5 ml da una parte e dall'altra provette per microcentrifuga di dimensione compresa tra 1.5 ml e 2.0 ml. 96 pozzetti su ciascun lato per tenere le provette in verticale, in array 8 x 12.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18845-0019
70.19 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21661" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- I colori del rack semplificano l'organizzazione dei campioni e l'identificazione visiva
- L'indice alfanumerico consente una facile identificazione delle provette
- Pannello laterale opaco per nastro o etichettatura diretta
- Le maniglie stampate offrono una presa sicura per il trasporto
- Utilizzabile per la conservazione in congelatore fino a -80 °C (-112 °F)
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
- Dimensioni di ingombro (L x P x A): 21.3 x 11.4 x 2.7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16”)
Specifica
Pannello con lato opaco per etichettatura | |
No | |
A 121 °C | |
Microprovette (96) | |
96 | |
Microprovette da 1,5 /2,0 ml | |
-80 °C | |
213 mm | |
27 mm |
Rack, microprovetta | |
8 x 12 | |
Blu fluorescente | |
Polipropilene | |
Rettangolare | |
5/conf. | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |