Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microcheck™ Beverage Monitor
Easy to use, versatile, bulk packaged disposable filter funnels are ideal for microbial analysis.
185.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
---|---|
Colore | Black |
Descrizione | Polystyrene Cover, Polypropylene Cylinder/Base, Polyethylene Adapter Material, Cellulose Support Pad |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Quantità | 50/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17104401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4761 |
GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester |
185.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17124401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4763 |
Metricel Black Membrane Modified PES |
185.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Can convert to a petri dish for culturing or easily remove the membrane for placing on separate agar dish
- Product not approved for use in medical clinical surgical or other patient applications
Specifica
100 mL | |
Polystyrene Cover, Polypropylene Cylinder/Base, Polyethylene Adapter Material, Cellulose Support Pad | |
50/Pk. |
Black | |
0.45 μm | |
Gamma Irradiated |