Learn More
Cytiva Microcheck™ Beverage Monitor
Easy to use, versatile, bulk packaged disposable filter funnels are ideal for microbial analysis.
Marca:  Cytiva 4761
172.02 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17104401
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Can convert to a petri dish for culturing or easily remove the membrane for placing on separate agar dish
  • Product not approved for use in medical clinical surgical or other patient applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mL
Polystyrene Cover, Polypropylene Cylinder/Base, Polyethylene Adapter Material, Cellulose Support Pad
50/Pk.
GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester
Black
0.45 μm
Gamma-irradiated
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cytiva Microcheck™ Beverage Monitor > GN-6 Metricel membrane mixed cellulose ester