Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifuga MicroCL 21
Applicazioni di ricerca di alto livello che richiedono prestazioni di microcentrifugazione fino a 21,100xg.
Marca: Thermo Scientific™ 75002465
Descrizione
Risparmio di tempo con la rapida lavorazione dei campioni delle microcentrifughe Thermo Scientific MicroCL 21, che offrono produttività, versatilità, sicurezza e convenienza in uno strumento da laboratorio compatto e facile da utilizzare. I leggeri rotori per microcentrifuga sono studiati per garantire un'accelerazione fino a 21,100 xg in appena 12 secondi.
Supporto delle esigenze di separazione di microvolumi:- Straordinaria accelerazione fino a 21,000 xg in appena 12 secondi.
- Scelta fra 7 rotori per microcentrifuga opzionali per trovare la soluzione ideale per l'applicazione:
- Eccellente resistenza alla corrosione con i leggeri rotori polimerici.
- Il rotore standard è in grado di centrifugare 24 provette per microcentrifuga in un'unica fila, dalle provette da 1.5 a 2.0 ml, ai mini-prep e alle colonne per centrifugazione.
- Apertura e chiusura ergonomiche del rotore con un solo clic, design trasparente per una maggiore sicurezza e praticità con i coperchi di biocontenimento Thermo Scientific ClickSeal.
- L'esclusivo rotore a doppia fila elimina la necessità di adattatori.
- Funzionamento semplificato grazie ai comandi intuitivi, ai display di facile lettura e alla rapida chiusura del coperchio della centrifuga con un clic.
- Design elegante, leggero e salvaspazio.
- Di lunga durata, di facile pulizia e manutenzione.
- Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente sicuro e senza stress
- Conforme ai più recenti standard clinici e di sicurezza, inclusa la direttiva per la diagnostica in vitro 98/79/CE.
Specifica
24 x 1.5/2 ml | |
21,100 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrifuga da banco | |
Centrifuga MicroCL 21, ventilata | |
2 anni | |
Da 1 a 99min (in incrementi di 1 min); mantenimento | |
22.5 x 24.3 x 35.2 cm (8.9 x 9.6 x 13.8 in) | |
Thermo Scientific | |
230 V |
14,800 gir/min | |
56 dbA | |
CSA, CE e IVD | |
Rotore 24 x 1.5/2.0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal | |
230 V 50/60 Hz | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (fare riferimento al manuale per ulteriori dettagli) | |
10.5 kg (23.1 libbre) | |
50/60 Hz | |
24 x 1.5/2 mL Rotor with Clickseal Biocontainment Lid |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.