Learn More
Thermo Scientific™ Microcentrifuga MicroCL 21
Applicazioni di ricerca di alto livello che richiedono prestazioni di microcentrifugazione fino a 21,100xg.
3105.45€ - 3125.55€
Specifica
Capacità | 24 x 1.5/2 mL |
---|---|
Velocità max | 14,800 rpm |
RCF max | 21,100 x g |
Livello di rumorosità | 56 dB(A) |
Gamma di temperatura | Ambient temperature |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Include | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Capacità | Include | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17845537
|
Thermo Scientific™
75002549 |
MicroCL 21 Centrifuge, Ventilated | 24 x 1.5/2 mL | Dual Row 18 x 2.0/0.5mL rotor with screw-on lid | 230 V |
3105.45€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10112074
|
Thermo Scientific™
75002465 |
Centrifuga MicroCL 21, ventilata | 24 x 1.5/2 ml | Rotore 24 x 1.5/2.0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal | 230 V |
3125.55€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Risparmio di tempo con la rapida lavorazione dei campioni delle microcentrifughe Thermo Scientific MicroCL 21, che offrono produttività, versatilità, sicurezza e convenienza in uno strumento da laboratorio compatto e facile da utilizzare. I leggeri rotori per microcentrifuga sono studiati per garantire un'accelerazione fino a 21,100 xg in appena 12 secondi.
Supporto delle esigenze di separazione di microvolumi:- Straordinaria accelerazione fino a 21,000 xg in appena 12 secondi.
- Scelta fra 7 rotori per microcentrifuga opzionali per trovare la soluzione ideale per l'applicazione:
- Eccellente resistenza alla corrosione con i leggeri rotori polimerici.
- Il rotore standard è in grado di centrifugare 24 provette per microcentrifuga in un'unica fila, dalle provette da 1.5 a 2.0 ml, ai mini-prep e alle colonne per centrifugazione.
- Apertura e chiusura ergonomiche del rotore con un solo clic, design trasparente per una maggiore sicurezza e praticità con i coperchi di biocontenimento Thermo Scientific ClickSeal.
- L'esclusivo rotore a doppia fila elimina la necessità di adattatori.
- Funzionamento semplificato grazie ai comandi intuitivi, ai display di facile lettura e alla rapida chiusura del coperchio della centrifuga con un clic.
- Design elegante, leggero e salvaspazio.
- Di lunga durata, di facile pulizia e manutenzione.
- Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente sicuro e senza stress
- Conforme ai più recenti standard clinici e di sicurezza, inclusa la direttiva per la diagnostica in vitro 98/79/CE.
Specifica
24 x 1.5/2 mL | |
21,100 x g | |
Ambient temperature | |
Benchtop Centrifuge | |
2 Years | |
1 to 99 min. (1 min. increments); HOLD | |
8.9 x 9.6 x 13.8 in. (22.5 x 24.3 x 35.2 cm) | |
Thermo Scientific |
14,800 rpm | |
56 dB(A) | |
CSA, CE, IVD | |
MicroCL 21 Centrifuge, Ventilated | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (refer to manual for more details) | |
23.1lb. (10.5 kg) |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.