Learn More
Thermo Scientific™ Nucleasi micrococcale
Digest single-stranded and double-stranded DNA and RNA with Thermo Scientific™ Micrococcal Nuclease (S7 Nuclease), an endo-exonuclease.
Marca: Thermo Scientific™ EN0181
71.49 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Micrococcal Nuclease (S7 Nuclease) is a relatively nonspecific endo-exonuclease that digests single-stranded and double-stranded nucleic acids, but is more active on single-stranded substrates. Cleavage of DNA or RNA occurs preferentially at AT or AU-rich regions, yielding mononucleotides and oligonucleotides with terminal 3'-phosphates. The enzyme's activity is strictly dependent on Ca2+.
Applications
- Hydrolysis of nucleic acids in crude cell-free extracts
- Sequencing of RNA
- Studies of chromatin structure
- A model for protein folding and for structure-function studies
Specifica
300 U/μL | |
Nuclease | |
8,000 units | |
Micrococcal Nuclease |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2830807 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | EN0181 |
2830795 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | EN0181 |
2840115 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | EN0181 |
2900151 | Certificato di analisi | 28/01/2025 | EN0181 |
2934607 | Certificato di analisi | 26/01/2025 | EN0181 |