Learn More
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Descrizione
- Guanto in nitrile, per lavori molto impegnativi, che offre un imbattibile rapporto prezzo/qualità per mansioni molto complesse di vari settori industriali.
Specifica
Specifica
Applicazioni | Healthcare |
AQL | 1.5 |
Colore | Blue |
Monouso | Yes |
Finitura esterna | Partially Textured |
Finger Thickness (English) | 4.3 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.11 mm |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Palm Thickness (English) | 2.8 mil |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell MICROFLEX™ 92-134 Nitrile Glove >