Learn More
Ansell MICROFLEX™ - Guanto di protezione antistatica - Nero
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- I primi guanti monouso Ansell di protezione antistatica: I guanti MICROFLEX™ 94-242 riducono il rischio di scarica elettrostatica, che può essere causa di combustione spontanea in ambienti atmosferici esplosivi.
- Bassa resistenza verticale: formulazione proprietaria di nitrile infusa con un materiale tecnico che incanala l'elettricità attraverso il polimero del guanto, per una bassa resistenza verticale. inferiore a 108 Ω.
- Protezione avanzata: Realizzati con TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, per una protezione chimica morbida e di lunga durata contro un'ampia gamma di sostanze chimiche.
- Compatibili touchscreen: offre capacità capacitive e resistive touchscreen nell'operare su dispositivi elettronici industriali.
- Visibilità migliorata: Il colore nero assicura un contrasto con polvere potenzialmente combusitbile e, al tempo stesso, nasconde la presenza di macchie, sporcizia e olio.
Specifica
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
ASTM F739 | No |
Materiale parte posteriore | Nitrile |
Certifications/Compliance (Europe) | Arrette du 05/08/2020|ASTM D6319|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN 16350:2014|EN ISO 374-5:2016|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks |
Chemotherapeutic Rated | No |
Chlorinated | Yes |
Descrizione | Disposable static dissipative gloves |
Accelerator Free | No |
Applicazioni | Industrial |
AQL | 1.5 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell MICROFLEX™ - Guanto di protezione antistatica - Nero >