Learn More
Ansell Edmont™ Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene Codice prodotto.: 15599451
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Ansell Edmont™ Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene
Codice prodotto. 15599451
medio
Click to view available options
Size:
X-Small
piccolo
medio
Large
X-Large
Codice prodotto. 15599451
Marca: Ansell Edmont™ 73847080
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
La formulazione in neoprene morbido e flessibile garantisce un elevato comfort anche se indossati per lunghi periodi, consentendo al contempo una maggiore sensibilità tattile. I guanti Microflex 73-847 riducono lo sforzo muscolare e l'affaticamento delle mani, offrendo una migliore capacità di presa in condizioni umide.
  • Possono essere indossati con comodità più a lungo
  • Le dita con finitura antiscivolo garantiscono una presa ferma e sicura
  • Presa eccellente in condizioni di asciutto e di bagnato
  • Senza proteine della gomma naturale e senza talco per evitare allergie, irritazione e secchezza cutanea
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso
Hand Ambidestri
Latex Free
Powdered Senza talco
Size medio
Sterilità Non sterile
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Modello Da 73 a 847
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Valori nominali perforazione 1.5 AQL
Quantità Confezione da 100
Forza di trazione 18 MPa
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Titolo del prodotto
Ansell Edmont™ Guanti ergonomici monouso Microflex™ in neoprene >