Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Supor™ Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4828
38.37 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21640" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.44400kg
Codice prodotto. 17134421
  • 255.00€ / pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
  • Proven membrane performance
  • For research use only
Specifica
Specifica
300 mL
20/Pk.
Gridded Filtering Funnel
0.45 μm
Sterile
Supor (PES)