Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Supor™ Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
255.00€ - 444.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Dimensione del poro | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Dimensione del poro | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17184401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4803 |
Gridded Filtering Funnel | 0.2 μm | 100 mL |
417.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17114411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4806 |
Filtering Funnel | 0.2 μm | 100 mL |
444.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17184421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4852 |
Gridded Filtering Funnel | 0.45 μm | 100 mL |
357.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17114421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4818 |
Gridded Filtering Funnel | 0.2 μm | 300 mL |
255.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17134421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4828 |
Gridded Filtering Funnel | 0.45 μm | 300 mL |
255.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
- Proven membrane performance
- For research use only
Specifica
Sterile | |
Supor (PES) |