Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Filters Funnel with Supor™ Membrane
Ready-to-use, sterile and individually packaged MicroFunnel filter funnels reduce chances of cross contamination.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4852
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.12800kg
Codice prodotto. 17184421
  • 357.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 30-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easy squeeze removal of funnel to access membrane – no twisting means less RSI and membrane tearing
  • Proven membrane performance
  • For research use only
Specifica
Specifica
100 mL
50/Pk.
Gridded Filtering Funnel
0.45 μm
Sterile
Supor (PES)