Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ Plus Filter Funnels for Microbiology Quality Control
Performs as both a sample container and filter funnel. No need to transfer the sample from cup to disposable funnel and risk introducing contamination.
272.00€ - 687.00€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Descrizione | Individually Bagged |
Diametro filtro (sistema metrico) | 47 mm |
Area di filtraggio | 13.46 cm2 |
Product Type | Sterile, Gridded |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Capacità (sistema metrico) | Materiale | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17184411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4814 |
0.45 μm | 300 mL | Supor (Polyethersulfone) Membrane | Black Grid Lines |
273.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17124421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4823 |
0.45 μm | 100 mL | Supor (Polyethersulfone) Membrane | Black Grid Lines |
687.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17144411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4809 |
0.2 μm | 100 mL | Supor (Polyethersulfone) Membrane | Black Grid Lines |
570.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17124411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4807 |
0.45 μm | 100 mL | GN-6 Metricel Membrane Mixed Cellulose Ester | Black Grid Lines |
580.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17154861
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4844 |
0.45 μm | 100 mL | Supor (Polyethersulfone) Membrane | Aseptic Port (AP), Black Grid Lines |
640.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17144421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4829 |
0.45 μm | 300 mL | GN-6 Metricel Membrane Mixed Cellulose Ester | Black Grid Lines |
279.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17104431
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4857 |
0.2 μm | 300 mL | Supor (Polyethersulfone) Membrane | Black Grid Lines |
272.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17134411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4808 |
0.45 μm | 100 mL | Metricel Black Membrane Modified Polyethersulfone | White Grid Lines |
580.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17154421
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4843 |
0.2 μm | 100 mL | Supor (Polyethersulfone) Membrane | Aseptic Port (AP), Black Grid Lines |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Filter-vented lid snaps to a liquid-tight seal and allows filtration without having to open the funnel and risk introducing contamination.
- Vent filter ensures no airborne contamination is drawn into the funnel during filtration.
- Attaches directly to a standard laboratory manifold or use with adapter and stopper.
- Volume graduations are clearly marked for ease in measuring your sample volume.
- Individually bagged and labeled for contamination control and lot traceability.
- MicroFunnel Plus AP unit allows aseptic collection of the sample through the lid sample port. No need to remove lid.
- Designed for use with the Sentino™ Peristaltic Pump (17194251) and Microbiology Manifold (17104441).
Available in the following membrane types:
Supor Membrane
- Polyethersulfone material
- Designed to allow sampling of hot water up to 90°C
GN-6 Metricel Membrane
- Mixed cellulose ester material
- Available in black or white
Specifica
White | |
47 mm | |
Sterile, Gridded |
Individually Bagged | |
13.46 cm2 |