Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filters Funnel with GN-6 Membrane
Microfunnel ST filter funnels are available in gamma-irradiated, double-bagged packaging saving valuable time during entry into cleanrooms and hoods.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4811
310.99 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For research use only
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
100 mL | |
Sterile | |
GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester |
0.45 μm | |
Filtering Funnel |