Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) MicroFunnel™ ST Filters Funnel with GN-6 Membrane
Microfunnel ST filter funnels are available in gamma-irradiated, double-bagged packaging saving valuable time during entry into cleanrooms and hoods.
311.00€ - 340.00€
Specifica
Dimensione del poro | 0.45 μm |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Product Type | Filtering Funnel |
Materiale (membrana) | GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17164411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4811 |
100 mL |
340.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17174411
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4812 |
300 mL |
311.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For research use only
Specifica
0.45 μm | |
Sterile | |
Filtering Funnel | |
GN-6 Metricel Mixed Cellulose Ester |