Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 261
Al 100% in microfibra di vetro borosilicato e senza leganti. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ sono particolarmente indicati per la microfiltrazione in quanto costituiti da fibre molto sottili.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02250kg
Codice prodotto. 11512083
  • 15.05€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Elevata capacità di carico
  • Livelli eccellenti di ritenzione del particolato (dimensione dei pori da 0.7 a 2.7 μm)
  • Resistenza chimica a molti solventi e reagenti
  • Non igroscopici e biologicamente inerti
  • Alta permeabilità al passaggio dell'aria
  • Ideali per temperature fino a 500 °C
Applicazioni: filtrazione di acque industriali, test di legame del legante, filtrazione delle proteine, test di radioimmunità, solidi sospesi in acqua, (norma EN872), filtrazione dell'acqua potabile, raccolta di cellule
Specifica
Specifica
52 g/m2
Disc
1.2 μm
Filtrazione di acque industriali, test di legame del ligando, filtrazione delle proteine, test di radioimmunità, solidi sospesi in acqua, filtrazione dell'acqua potabile, raccolta di cellule
Non igroscopico
0.01 in.
Filtro in microfibra di vetro
Microfiltrazione
Vetro borosilicato
100 sec.
261
500 °C
0.26 mm
25 mm