Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 261
Al 100% in microfibra di vetro borosilicato e senza leganti. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ sono particolarmente indicati per la microfiltrazione in quanto costituiti da fibre molto sottili.
15.05€ - 108.00€
Specifica
Peso base | 52 g/m2 |
---|---|
Formato | Disc |
Dimensione del poro | 1.2 μm |
Tempo di filtraggio | 100 sec. |
Da utilizzare con (applicazione) | Filtrazione di acque industriali, test di legame del ligando, filtrazione delle proteine, test di radioimmunità, solidi sospesi in acqua, filtrazione dell'acqua potabile, raccolta di cellule |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Materiale | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11512083
|
Fisherbrand™
|
25 mm | Vetro borosilicato | Disc |
15.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11704083
|
Fisherbrand™
|
47 mm | Vetro borosilicato | Disco liscio |
55.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11532083
|
Fisherbrand™
|
70 mm | Vetro borosilicato | Disc |
28.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11714083
|
Fisherbrand™
|
90 mm | Vetro borosilicato | Disc |
39.80€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11724083
|
Fisherbrand™
|
110 mm | Vetro borosilicato | Disc |
62.45€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11734083
|
Fisherbrand™
|
125 mm | Vetro borosilicato | Disc |
59.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11744083
|
Fisherbrand™
|
150 mm | Vetro borosilicato | Disc |
108.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11735255
|
Fisherbrand™
|
55 mm | Borosilicate Glass Microfiber | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11881733
|
Fisherbrand™
|
28 mm | Borosilicate Glass | Disc |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Elevata capacità di carico
- Livelli eccellenti di ritenzione del particolato (dimensione dei pori da 0.7 a 2.7 μm)
- Resistenza chimica a molti solventi e reagenti
- Non igroscopici e biologicamente inerti
- Alta permeabilità al passaggio dell'aria
- Ideali per temperature fino a 500 °C
Specifica
52 g/m2 | |
1.2 μm | |
Filtrazione di acque industriali, test di legame del ligando, filtrazione delle proteine, test di radioimmunità, solidi sospesi in acqua, filtrazione dell'acqua potabile, raccolta di cellule | |
500 °C |
Disc | |
100 sec. | |
261 | |
0.26 mm |