Learn More
Fisherbrand™ Filtri in microfibra di vetro, grado 261
Al 100% in microfibra di vetro borosilicato e senza leganti. I filtri in microfibra di vetro Fisherbrand™ sono particolarmente indicati per la microfiltrazione in quanto costituiti da fibre molto sottili.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08460kg
Descrizione
- High loading capacity
- Excellent levels of particles retention (pore size 0.7 to 2.7μm)
- Chemical resistance to many solvents and reagents
- Non-hygroscopic and biologically inert
- HIgh permeability against the passing of air
- Suitable for use at and up to 500°C
Specifica
52 g/m2 | |
Disc | |
1.2 μm | |
Filtrazione di acque industriali, test di legame del ligando, filtrazione delle proteine, test di radioimmunità, solidi sospesi in acqua, filtrazione dell'acqua potabile, raccolta di cellule | |
Non igroscopico | |
0.01 in. | |
Filtro in microfibra di vetro |
Microfiltrazione | |
Vetro borosilicato | |
100 sec. | |
261 | |
500 °C | |
0.26 mm | |
90 mm |