Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm Screw Thread Autosampler Vials
MicroLiter 9 mm autosampler screw thread vials are identical, clean, and dependable, and are certified to ensure optimal performance and reproducible results.
Marca:  DWK Life Sciences 09-1200
64.10 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16408905
  • 161.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Vials only. (Caps are sold separately.)
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Performance equal to an 11 mm crimp-top vial. Inserts available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Borosilicate Glass (Type 1)
Untreated
MicroLiter
9 mm
9 mm Screw Thread Caps - MicroLiter
12 mm
2 mL
100
32 mm