Learn More
DWK Life Sciences MicroLiter 9 mm Screw Thread Autosampler Vials
MicroLiter 9 mm autosampler screw thread vials are identical, clean, and dependable, and are certified to ensure optimal performance and reproducible results.
161.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Type 1) |
Material (Coating) | Untreated |
N. per confezione | 100 |
Product Line | MicroLiter |
Includes: Vials only. (Caps are sold separately.)
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16408905
|
DWK Life Sciences
09-1200 |
Clear | 2 mL | Yes |
161.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Performance equal to an 11 mm crimp-top vial. Inserts available.Specifica
12 mm | |
Untreated | |
MicroLiter | |
9 mm |
Borosilicate Glass (Type 1) | |
100 | |
32 mm |