Learn More
Greiner Bio-One MICROLON™ 96-well ELISA Single-Break Strip Plates
For use in colorimetric immunoassay. Greiner Bio-One MICROLON™ 96-Well ELISA Single-Break Strip Plates can be broken off separately and number of tests performed can be adjusted to number of samples.
Marca:  Greiner Bio-One 705070
Codice prodotto. 10063301
  • 1685.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Individual wells can be pipetted without leaving residue
  • Flat bottom enables precise optical measurements
  • Suitable for transmission measurements
  • Specifica
    Service Plan
    No
    Servizi
    No
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Single break
Strip Plate
Medium Binding
Polystyrene
Non-sterile
C
Colorimetric immunoassay
Yes
Medium Binding
8 x 12
Clear
96
Microlon
Yes
100/Cs.
127.76 x 85.48 x 14.5 mm (5.02 x 3.36 x 0.5 in.)