Learn More
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool and Covers
GREENER_CHOICE
This stainless steel, curtain cleaning adapter works with a choice of slipcovers to provide a simple method to sanitize cleanroom strip curtains by clamping the top of the strip and sliding down, effectively cleaning both sides at once. The adapter connects to any of the SSU series handles.
25.01€ - 394.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 14 in
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 35.6 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Resistente a Prodotti chimici
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Dimensions Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Dimensions Prezzo Quantità e disponibilità  
15412060
Vedere i documenti
Micronova™
QDECC-14
Quick Disconnect Adapter Electropolished Stainless Steel (304), Acetal 35.6 x 19.1 cm (14 x 7.5 in.)
270.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15531755
Vedere i documenti
Micronova™
ECCAA-14
Mop Cover Microfiber, Polyester Foam Inner 35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17495283
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
ECC6-14
Mop Cover Smooth Knit Polyester, Urethane Foam, Polyester 35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.)
376.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15583720
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
ECC11-14
Mop Cover Textured Polyester, Urethane Foam, Polyester 35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.)
394.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 08-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15302450
Vedere i documenti
Micronova™
ECC68-14
Mop Cover Polyester Mesh, Polyester Foam Inner 35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Allows the operator to clean vinyl strip curtains, both sides at the same time, in cleanrooms and support areas. Micronova™ Econo CurtainCleaner™ grips the curtain at its uppermost connection to clean both sides of the curtain.
The Micronova Econo CurtainCleaner™ Tool features dual 14-inch bar clamps that grip the curtain at its uppermost connection, and slides down to apply, or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at once. The covers are available in either smooth or textured polyester, with a layer of foam that holds disinfectant and facilitates wringing.
  • Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
  • Electropolished stainless steel adapter with dual 14-inch bar clamps
  • Cleans both sides of strip curtain at the same time
  • Covers available in a choice of fabrics for specialized cleaning:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • Designed for clean and controlled environments
  • Adapter connects to SSU series handles for extended reach
  • Gamma Irradiated covers available for aseptic areas
  • Holds up to alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for re-use
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
14 in
35.6 cm
Prodotti chimici
Non-sterile
Sterilizzabile in autoclave
Reusable
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Tool and Covers